2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Hydrazinyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
PC8988-100MG
PC8988-1G
PC8988-250MG
APOSPC8988-100MGEA
45.3
CHF
APOSPC8988-100MG
APOSPC8988-1G
APOSPC8988-250MG
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₆F₃N₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08056340 CAS-Nummer: 89570-84-3 |