6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8967-50MG PC8967-500MG
APOSPC8967-50MGEA 114 CHF
APOSPC8967-50MG APOSPC8967-500MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Melting Pt: 109…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235206
CAS-Nummer: 796090-24-9