2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8954-1G PC8954-250MG
APOSPC8954-1GEA 627 CHF
APOSPC8954-1G APOSPC8954-250MG
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056286
CAS-Nummer: 914636-56-9