3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8951-1G PC8951-5G PC8951-25G
APOSPC8951-1GEA 52.2 CHF
APOSPC8951-1G APOSPC8951-5G APOSPC8951-25G
3,5-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O₂
Melting Pt: 119…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797917
CAS-Nummer: 118276-06-5