3-Fluor-5-hydroxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoro-5-pyridinol, 5-Fluoropyridin-3-ol
PC8941-1G PC8941-5G PC8941-250MG
APOSPC8941-1GEA 47.1 CHF
APOSPC8941-1G APOSPC8941-5G APOSPC8941-250MG
3-Fluor-5-hydroxypyridin 97%
3-Fluor-5-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113,09 g/mol
Melting Pt: 161…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095199
CAS-Nummer: 209328-55-2