2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8927-1G
PC8927-5G
APOSPC8927-1GEA
336
CHF
APOSPC8927-1G
APOSPC8927-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formel:
C₁₁H₈F₃N₃OS Melting Pt: 161…163 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01936330 CAS-Nummer: 400083-64-9 |