4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC8921-10G PC8921-1G PC8921-5G
APOSPC8921-10GEA 655 CHF
APOSPC8921-10G APOSPC8921-1G APOSPC8921-5G
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
4-(4-Fluorophenyl)-6-hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarbonitrile
Formel: C₁₇H₁₀FN₃O
MW: 291,29 g/mol
Melting Pt: 330 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00794103
CAS-Nummer: 477853-95-5