8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 119 CHF
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₄ClF₃N₂
Melting Pt: 110…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06496224
CAS-Nummer: 178488-36-3