Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8914-5G
PC8914-1G
APOSPC8914-5GEA
78.4
CHF
APOSPC8914-5G
APOSPC8914-1G
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid 98%
Perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioic acid
Formel:
C₆H₂F₈O₆ Siedepunkt: 115 °C/0.8mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094537 CAS-Nummer: 55621-21-1 UN: 3261 ADR: 8,III |