2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC8858-1G PC8858-5G
APOSPC8858-1GEA 200 CHF
APOSPC8858-1G APOSPC8858-5G
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
2-Fluoro-4-(phenylsulphonyl)phenylhydrazine
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800751
CAS-Nummer: 1000339-96-7