4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8829-1G PC8829-5G
APOSPC8829-1GEA 486 CHF
APOSPC8829-1G APOSPC8829-5G
4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
4-(Chlordifluormethyl)benzotrifluorid
Formel: C₈H₄ClF₅
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13947-94-9