3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carbonitrile
PC8824-1G PC8824-25G PC8824-5G PC8824-10G
APOSPC8824-1GEA 26.2 CHF
APOSPC8824-1G APOSPC8824-25G APOSPC8824-5G APOSPC8824-10G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
3-Chlor-5-(trifluormethyl)picolinonitril
Formel: C₇H₂ClF₃N₂
MW: 206,5524 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/11mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00664066
CAS-Nummer: 80194-70-3