6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)nicotinimidamide hydrochloride, 6-(Trifluoromethyl)nicotinamidine hydrochloride
PC8819-1G PC8819-5G
APOSPC8819-1GEA 73.1 CHF
APOSPC8819-1G APOSPC8819-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-amidine hydrochloride
Formel: C₇H₇ClF₃N₃
MW: 225,6 g/mol
Melting Pt: 191…193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862652
CAS-Nummer: 221313-11-7