Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
PC8810-500MG
APOSPC8810-500MGEA
0
CHF
APOSPC8810-500MG
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₈FNO₄ MW: 213,17 g/mol Melting Pt: 53…55 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06204381 CAS-Nummer: 367-79-3 |