1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
PC8776-10G
PC8776-1G
PC8776-5G
APOSPC8776-10GEA
304
CHF
APOSPC8776-10G
APOSPC8776-1G
APOSPC8776-5G
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₅H₂₀FN₃O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08443959 CAS-Nummer: 154590-34-8 |