2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
PC8770-1G PC8770-250MG PC8770-5G
APOSPC8770-1GEA 29.7 CHF
APOSPC8770-1G APOSPC8770-250MG APOSPC8770-5G
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-methyl-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,137 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972927
CAS-Nummer: 129676-67-1