3-Fluorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC8767-25G
APOSPC8767-25GEA 76.6 CHF
APOSPC8767-25G
3-Fluorisonicotinsäure
3-Fluorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Melting Pt: 251…254 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03789251
CAS-Nummer: 393-53-3