2-Fluorisobuttersäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8763-25G PC8763-5G PC8763-1G
APOSPC8763-25GEA 332 CHF
APOSPC8763-25G APOSPC8763-5G APOSPC8763-1G
2-Fluorisobuttersäure 95%
2-Fluorisobuttersäure
Formel: C₄H₇FO₂
Siedepunkt: 57…58 °C/10mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03452788
CAS-Nummer: 63812-15-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II