4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8753-1G
PC8753-5G
APOSPC8753-1GEA
126
CHF
APOSPC8753-1G
APOSPC8753-5G
4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
4-Fluor-2-(hydroxymethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₆FNO Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864693 CAS-Nummer: 1000339-93-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |