3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
PC8746-1G PC8746-5G
APOSPC8746-1GEA 241 CHF
APOSPC8746-1G APOSPC8746-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227.19 g/mol
Melting Pt: 130…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04110829
CAS-Nummer: 209224-91-9