1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
PC8738-100G PC8738-250G PC8738-25G PC8738-500G
APOSPC8738-100GEA 105 CHF
APOSPC8738-100G APOSPC8738-250G APOSPC8738-25G APOSPC8738-500G
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene 99%
1-n-Butoxy-2,3-difluorobenzene
Formel: C₁₀H₁₂F₂O
MW: 186,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368738
CAS-Nummer: 136239-66-2