HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC8718-100GEA 87.2 CHF
APOSPC8718-100G APOSPC8718-250G APOSPC8718-25G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat) 99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₆OP
MW: 380,2 g/mol
Melting Pt: 186 °C (Zersetzung)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00274639
CAS-Nummer: 148893-10-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II