4-Fluorisatosäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC8702-1G PC8702-25G PC8702-5G
APOSPC8702-1GEA 26.2 CHF
APOSPC8702-1G APOSPC8702-25G APOSPC8702-5G
4-Fluorisatosäureanhydrid
4-Fluorisatosäureanhydrid
Formel: C₈H₄FNO₃
MW: 181,1200 g/mol
Melting Pt: 231…232 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03839826
CAS-Nummer: 321-50-6