4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC8686-1G PC8686-5G
APOSPC8686-1GEA 61 CHF
APOSPC8686-1G APOSPC8686-5G
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N
MW: 265,71 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02178913
CAS-Nummer: 6652-16-0