3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8673-1G
PC8673-25G
PC8673-5G
APOSPC8673-1GEA
26.2
CHF
APOSPC8673-1G
APOSPC8673-25G
APOSPC8673-5G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Melting Pt: 77…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061229 CAS-Nummer: 401-94-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |