1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
cis/trans-1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC8651-100MG
PC8651-250MG
APOSPC8651-100MGEA
172
CHF
APOSPC8651-100MG
APOSPC8651-250MG
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane 97%
1-Iodo-2-(pentafluoroethyl)cyclohexane
Formel:
C₈H₁₀F₅I Siedepunkt: 60…70 °C/6mmHg Dichte: 1.77 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183509 CAS-Nummer: 711-17-1 |