Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC8640-10G PC8640-1G PC8640-5G
APOSPC8640-10GEA 1620 CHF
APOSPC8640-10G APOSPC8640-1G APOSPC8640-5G
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂S
MW: 305.28 g/mol
Melting Pt: 109…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03305618
CAS-Nummer: 955975-47-0