Methyl-4-amino-3-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-amino-3-fluorobenzoate
PC8633-25G
PC8633-5G
APOSPC8633-25GEA
59.2
CHF
APOSPC8633-25G
APOSPC8633-5G
Methyl-4-amino-3-fluorbenzoat
Methyl-4-amino-3-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,1530 g/mol Melting Pt: 107…110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08689703 CAS-Nummer: 185629-32-7 |