1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iodnonan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodo-1H,1H,1H,2H,3H,3H-perfluorononane
PC8627-1G PC8627-5G
APOSPC8627-1GEA 126 CHF
APOSPC8627-1G APOSPC8627-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iodnonan 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluor-8-iodnonan
Formel: C₉H₆F₁₃I
MW: 488,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156018
CAS-Nummer: 38550-34-4