2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8620-10G PC8620-1G PC8620-5G
APOSPC8620-10GEA 304 CHF
APOSPC8620-10G APOSPC8620-1G APOSPC8620-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]acetamide
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Melting Pt: 125…127 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08689696
CAS-Nummer: 566926-08-7