2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Lieferant: Apollo Scientific
PC8614-10G PC8614-1G PC8614-5G
APOSPC8614-10GEA 681 CHF
APOSPC8614-10G APOSPC8614-1G APOSPC8614-5G
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
2-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1,3-thiazolane
Formel: C₁₀H₁₀F₃NOS
MW: 249,26 g/mol
Melting Pt: 78…80 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027148
CAS-Nummer: 937602-49-8