2-Brom-3-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC8606-1G
PC8606-25G
PC8606-5G
APOSPC8606-1GEA
26.2
CHF
APOSPC8606-1G
APOSPC8606-25G
APOSPC8606-5G
2-Brom-3-fluorphenol 98%
2-Brom-3-fluorphenol
Formel:
C₆H₄BrFO MW: 190.9978 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04037220 CAS-Nummer: 443-81-2 UN: 3261 ADR: 8 III |