Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8596-1G
PC8596-5G
APOSPC8596-1GEA
88.9
CHF
APOSPC8596-1G
APOSPC8596-5G
Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Methyl-7-fluor-2-benzo[b]thiophencarboxylat
Formel:
C₁₀H₇FO₂S MW: 210,224 g/mol Melting Pt: 84…87 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027102 CAS-Nummer: 550998-54-4 |