2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8588-10G PC8588-1G PC8588-5G
APOSPC8588-10GEA 1080 CHF
APOSPC8588-10G APOSPC8588-1G APOSPC8588-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
Formel: C₉H₆FNOS
Melting Pt: 99…101 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02029655
CAS-Nummer: 43045-16-5