3-(Trifluormethyl)thiobenzamid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8573-5G PC8573-25G
APOSPC8573-5GEA 201 CHF
APOSPC8573-5G APOSPC8573-25G
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid 95+%
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
MW: 151.23
Melting Pt: 69…71 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01567258
CAS-Nummer: 53515-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable