2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8557-1G PC8557-5G
APOSPC8557-1GEA 130 CHF
APOSPC8557-1G APOSPC8557-5G
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzonitrile
Formel: C₁₂H₈F₃N₃
Melting Pt: 101…103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817514
CAS-Nummer: 910037-17-1