trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8529-1G
PC8529-5G
APOSPC8529-1GEA
190
CHF
APOSPC8529-1G
APOSPC8529-5G
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
Formel:
C₈H₈BFO₂ MW: 165,96 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093725 CAS-Nummer: 214907-24-1 |