2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8524-10G
PC8524-5G
PC8524-1G
APOSPC8524-10GEA
323
CHF
APOSPC8524-10G
APOSPC8524-5G
APOSPC8524-1G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
2-Methyl-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₈H₆F₃NO₂ Melting Pt: 137…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01311987 CAS-Nummer: 261635-93-2 |