2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC8520-1G PC8520-5G
APOSPC8520-1GEA 34.8 CHF
APOSPC8520-1G APOSPC8520-5G
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Fluor-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223.05 g/mol
Melting Pt: 47…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798253
CAS-Nummer: 458532-86-0