2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC8500-10G
PC8500-1G
PC8500-5G
APOSPC8500-10GEA
573
CHF
APOSPC8500-10G
APOSPC8500-1G
APOSPC8500-5G
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethanethioamide
Formel:
C₉H₈F₃NOS Melting Pt: 140…142 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172129 CAS-Nummer: 20293-32-7 |