4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8475-25G
PC8475-5G
PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA
62.7
CHF
APOSPC8475-25G
APOSPC8475-5G
APOSPC8475-100G
4-Methoxy-3-(trifluormethyl)benzoesäure
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220.15 g/mol Melting Pt: 169…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01091014 CAS-Nummer: 213598-09-5 |