2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8456-1G
PC8456-250MG
APOSPC8456-1GEA
767
CHF
APOSPC8456-1G
APOSPC8456-250MG
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
2-(2,6-Difluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₄F₂N₄O₂ Melting Pt: 235…238 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00794280 CAS-Nummer: 338982-41-5 |