4-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8452-100G
PC8452-25G
PC8452-5G
APOSPC8452-100GEA
110
CHF
APOSPC8452-100G
APOSPC8452-25G
APOSPC8452-5G
4-Chlor-3-fluorbenzonitril 97%
4-Chlor-3-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN MW: 155,56 g/mol Melting Pt: 79…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143291 CAS-Nummer: 110888-15-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |