2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8450-1G PC8450-500MG
APOSPC8450-1GEA 41.8 CHF
APOSPC8450-1G APOSPC8450-500MG
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-6-(trifluoromethyl)-4-(3H)-pyrimidinone
Formel: C₅H₅F₃N₄O
Melting Pt: 217…219 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068010
CAS-Nummer: 95095-71-9