2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8449-1G
PC8449-500MG
PC8449-5G
APOSPC8449-1GEA
207
CHF
APOSPC8449-1G
APOSPC8449-500MG
APOSPC8449-5G
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone 97%
2,3-Diamino-5-bromo-6-(trifluoromethyl)-4(3H)-pyrimidinone
Formel:
C₅H₄BrF₃N₄O MW: 273.02 g/mol Melting Pt: 226…228 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00214813 CAS-Nummer: 95095-46-8 |