5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8443-1G PC8443-500MG PC8443-5G
APOSPC8443-1GEA 639 CHF
APOSPC8443-1G APOSPC8443-500MG APOSPC8443-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine 97%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-3-cyano-2-(cyanomethyl)pyrazolo[1,5-A]pyrimidine
Formel: C₁₁H₃F₆N₅
Melting Pt: 138…140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00141799
CAS-Nummer: 338786-45-1