3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Amino-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylthio]-1H-1,2,4-triazole
PC8435-1G
PC8435-500MG
PC8435-5G
APOSPC8435-1GEA
330
CHF
APOSPC8435-1G
APOSPC8435-500MG
APOSPC8435-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-1H-1,2,4-triazol-5-amine
Formel:
C₈H₅ClF₃N₅S MW: 295,67 g/mol Melting Pt: 262…265 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00243559 CAS-Nummer: 250714-16-0 |