2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 105 CHF
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Formel: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
MW: 334,71 g/mol
Melting Pt: 183…185 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00244738
CAS-Nummer: 303149-99-7