1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8428-1G PC8428-500MG
APOSPC8428-1GEA 454 CHF
APOSPC8428-1G APOSPC8428-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₆ClF₃N₂O
MW: 274.63 g/mol
Melting Pt: 60…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231912
CAS-Nummer: 321430-69-7