2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8412-1G PC8412-500MG PC8412-5G
APOSPC8412-1GEA 330 CHF
APOSPC8412-1G APOSPC8412-500MG APOSPC8412-5G
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril 97%
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₅H₁₀ClF₃N₂O
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00172212
CAS-Nummer: 338407-10-6